Learn More
Corning™ DeckWorks™ Bulk Pipet Tips
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
1 to 200 μL
100 to 2000 μL
Colore:
Natural
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 768
Descrizione
Corning DeckWorks bulk pipet tips are compatible with DeckWorks racks and packaged in resalable polyethylene bags. Tip sizes include 10 μL, 200 μL, and 1000 μL and offer maximum savings.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Help reduce the production and waste of plastic materials |
| Stile punta | Round |
| Imballaggio | Bulk |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DeckWorks Racks |
| Graduato | Yes |
| Product Line | DeckWorks |
| Vedi altri risultati |