Learn More
Corning™ Puntali con barriera in rack incernierato a basso legame DeckWorks™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
1 - 200 μl
da 1 a 100 μl
da 1 a 20 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Descrizione
Corning DeckWorks low binding barrier tips feature an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures. DeckWorks low binding barrier tips will not trap liquids or inhibit PCR in the event of over pipetting.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per dosaggi quantitativi in cui il legante del campione può alterare significativamente i risultati |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Barriera, rack con coperchio incernierato, Round |
| Imballaggio | Rack |
| Graduato | Sì |
| Product Line | DeckWorks |
| Vedi altri risultati |