Learn More
Corning™ Puntali con barriera in rack incernierato a basso legame DeckWorks™
Codice prodotto. p-4110854 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
1 - 200 μl
da 1 a 100 μl
da 1 a 20 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 11759325
Marca: Corning™ 4135
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures
Corning DeckWorks low binding barrier tips feature an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures. DeckWorks low binding barrier tips will not trap liquids or inhibit PCR in the event of over pipetting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 - 10 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità
Colore Incolore
Da utilizzare con (applicazione) Per dosaggi quantitativi in cui il legante del campione può alterare significativamente i risultati
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Barriera, rack con coperchio incernierato, Round
Imballaggio Rack
Graduato
Product Line DeckWorks
Materiale HDPE