Learn More
Corning™ Digital Hotplate and Stirrer Accessory Kit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10451138 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10451138
Marca: Corning™ 6795KIT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use With: PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D Digital Display Hotplates and Stirring Hotplates
This accessory kit is designed for all Corning digital display Hotplates and stirring Hotplates (Models PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D).
This Corning™ kit Cat. No. 6795KIT includes:
  • Cat. No. 6795PR, external temperature controller
  • Cat. No 440129, vertical support rod. Supplied as two 9 inch (22.9 cm) support rods that can be screwed together (18 inches)
  • Cat. No. 6970SR, stir bar retriever
Available for purchase separately and not included in the kit:
  • Cat. No. 440140, boss head clamp
  • Cat. No. 440141, holding rod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D Digital Display Hotplates and Stirring Hotplates
Include Temperature Controller (6795PR), A Two Piece, 0.8 cm Diameter, 45.7 cm L Support Rod (440129) and Magnetic Stir Bar Retriever (6970SR)
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Tipo Hot Plate Kit