Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 72
Descrizione
These tubes feature more consistent uniform wall thickness, a well formed conical tapered tip, and durable tip radius. The tubes are designed to withstand centrifugation up to 3000 RCF.
Screw caps are sold separately. Product is supplied nonsterile.For screw caps, see Cat. Nos. 9998-13, 99999-13 to fit Cat. No. 99502-5; see Cat. No. 9998-15, 99999-15 to fit Cat. Nos. 99502-10, 99502-15; see Cat. Nos. 9999-24 to fit Cat. No. 99502-50.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. per custodia | 125 |
| N. per confezione | 125 |
| Dimensioni filo | 13-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma | Cylindrical |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Vedi altri risultati |