Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10664541 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro collo esterno (sistema metrico):
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Tipo di chiusura:
Tappo a vite standard
Tappo con sfiato
Graduazioni:
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10664541
Marca: Corning™ undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Flat cap provides a closed, liquid-tight seal
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Filettato
Diametro collo esterno (sistema metrico) 4.3 cm
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per agitatori per colture
Graduazioni 50 ml
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Monouso Sì
Mouth Style Larga
Sterilità Sì
Tipo di chiusura Tappo a vite standard
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.