Learn More
Corning™ Bottiglie monouso per agitatore rotante
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10194381 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Tipo di chiusura:
Easy Grip
Standard Cap
Tappo Easy Grip
Tappo standard
con sfiato
Imballaggio:
20/case
20/vassoio, 20/contenitore
22/pk.
36/case
40/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
pezzi 44
Codice prodotto. 10194381
Marca: Corning™ 430699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene vergine otticamente trasparente per una visibilità eccellente e trattati per colture di tessuti per un'adesione cellulare ottimale. I flaconi cilindrici monouso Corning™ consentono l'espansione iniziale di cellule aderenti con esposizione intermittente di cellule all'aria e ai terreni.
  • Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
  • Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
  • Treated for optimal cell attachment
  • One piece seamless construction with printed graduations
  • Printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Order Info
La misura di 490cm2 è priva di graduazioni e viene fornita con un tappo sigillante; il flacone più grande presenta graduazioni stampate nere e tappi di facile presa.
Certifications
Certificazione di apirogenicità per prestazioni costanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 165 oz., 4900 mL
Capacità (sistema metrico) 4900 mL
Capacità (sistema imperiale) 165 oz.
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polystyrene
Imballaggio 20/case
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1750 cm2
Trattamento superficiale Tissue culture treated
Graduated Yes
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Standard Cap
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.