Learn More
Corning™ Bottiglie monouso per agitatore rotante
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Tipo di chiusura:
Easy Grip
Standard Cap
Tappo Easy Grip
Tappo standard
con sfiato
Imballaggio:
20/case
20/vassoio, 20/contenitore
22/pk.
36/case
40/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
pezzi 44
Descrizione
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction with printed graduations
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Order Info
La misura di 490cm2 è priva di graduazioni e viene fornita con un tappo sigillante; il flacone più grande presenta graduazioni stampate nere e tappi di facile presa.
Certifications
Certificazione di apirogenicità per prestazioni costanti.
Specifica
Specifica
| Capacità | 74.39 oz., 2200mL |
| Capacità (sistema metrico) | 2200 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 74.39 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
| Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Imballaggio | 22/pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Area di crescita cellulare | 850 cm2 |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.