Learn More
Corning™ Fiasca Spinner monouso con tappo in alto e bracci ad angolo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3614628 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10067312
Marca: Corning™ 3152
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ready-to-use system comes with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly
  • The Corning disposable spinner flask system comes ready-to-use with a paddle and integrated magnet, reducing the need for time-consuming assembly, cleaning, or reassembly.
  • Molded from virgin polystyrene and sterile, each spinner flask system assures a clean sterile unit. No more concerns with detergent residues or contamination.
  • The paddle size and height are optimized for each vessel size. A unique integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers. Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raises the vessel off the stir-plate surface (125 mL and 500 mL flasks only).
Retrofit kits are available for converting older reusable spinner flasks to fit newer dual-bearing impellers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.033 gal.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.74 in.
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 1.88 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 3.2 cm
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Polistirene
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.5 cm
Include Tappo superiore di 70 mm e 2 braccia laterali angolate
N. per custodia 12/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale 45 °
Aperture del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 25
Monouso Sì
Sterilità Sì
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 6.35 cm