Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Quantità:
10/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
- Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
- Ideal for hybridization and amplification
- Surface provides binding with high specificity and extremely low background
- Flat-bottom wells
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | circolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for hybridization and amplification |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| Vedi altri risultati |