Learn More
Corning™ Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with Dip Tube
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15333068 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Include:
Male Luer Lock Tubing Connection
Male MPC Tubing Connection
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 15333068
Marca: Corning™ 11650
Sterile, graduated disposable bottles
Corning polystyrene Storage Bottles are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually double-bagged and preassembled. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a Male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
  • Made from optically clear polystyrene
  • Sterilized to SAL 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Capacità (sistema imperiale) 5.07 oz.
Diametro (sistema imperiale) 1.7 in.
Da utilizzare con (applicazione) Easy grip
Include Male Luer Lock Tubing Connection
Materiale Polystyrene
N. per custodia 8/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Sterilità Sterile
Colore chiusura Orange
Monouso Single-use
Graduated Yes
Product Type Media Storage Bottle
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm