Learn More
Corning™ Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with Dip Tube
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Include:
Male Luer Lock Tubing Connection
Male MPC Tubing Connection
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 8
Descrizione
Corning polystyrene Storage Bottles are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually double-bagged and preassembled. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a Male Luer Lock. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polystyrene
- Sterilized to SAL 10−6
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.7 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Easy grip |
| Include | Male MPC Tubing Connection |
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Colore chiusura | Orange |
| Vedi altri risultati |