Learn More
Corning™ Fibronectina, umana
Promuove l'adesione, la diffusione e la proliferazione cellulare nonché la proliferazione su superfici per colture di tessuti. La fibronectina umana Corning™ può essere utilizzata come additivo al terreno di coltura privo di siero.
152.52€ - 1815.00€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Product Type | Fibronectin |
pH | 11 |
Sorgente | Human Plasma |
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11533610
|
Corning™
356008 |
5 mg |
510.72€
5mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10526961
|
Corning™
354008 |
1 mg |
152.52€
1mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11543610
|
Corning™
356009 |
25 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Purezza del 90% tramite SDS-PAGE
- Filtrato (membrana da 0.2 μm) e testato; risultato negativo alla presenza di batteri, funghi e micoplasma
- Liofilizzato dal tampone CAPS contenente NaCl e CaCl2, pH 11.0
Specifica
2° to 8°C | |
Fibronectin | |
11 | |
Human Plasma |