Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: MPC Connector Tubing
Codice prodotto. p-4717669 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Include:
Clamp and filling bell,0.25 in. barb
Male luer Cap
Stile dei tubi:
Fits tubing 60.96 cm
Fits tubing 91.44 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17243594
Marca: Corning™ 9170004
Clear tubing; female MPC connector
  • Chemically resistant
  • Heat sealable
  • Flexible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Quality
Colore Clear
Include Male luer Cap
Stile dei tubi Fits tubing 91.44 cm
Product Type Connector tubing