Learn More
Corning™ Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10164212 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
25
50
Capacità:
Tubes (15 and 50 mL)
Tubes (15 mL), Tubes (17.5 mm)
Tubes (29.1 mm), Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10164212
Marca: Corning™ 4365
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For conical bottom tubes
These polystyrene foam racks are designed to hold conical bottom plastic centrifuge tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Centrifuge Tube Rack
Autoclavabile non autoclavabile
Capacità Tubes (29.1 mm), Tubes (50 mL)
Materiale Polistirene
Posizioni 25
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per centrifuga a fondo conico
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Size Holds (25) 50mL conical-bottom plastic centrifuge tubes