Learn More
Corning™ Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
25
50
Capacità:
Tubes (15 and 50 mL)
Tubes (15 mL), Tubes (17.5 mm)
Tubes (29.1 mm), Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
These polystyrene foam racks are designed to hold 50 Corning 15 mL conical bottom plastic centrifuge tubes.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette da centrifuga |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità | Tubes (15 mL), Tubes (17.5 mm) |
| Materiale | Polistirene |
| Posizioni | 50 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per centrifuga a fondo conico |
| N. per custodia | 20/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 17.5 mm |