Learn More
Corning™ Rack per provette per centrifuga di qualità superiore in espanso
For conical bottom tubes
Marca: Corning™ 4366
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.19700kg
Descrizione
These polystyrene foam racks are designed to hold conical bottom plastic centrifuge tubes.
Specifica
Rack per provette da centrifuga | |
Tubes (15 and 50 mL) | |
25 | |
Provette per centrifuga a fondo conico | |
20/Pk. |
Not Autoclavable | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
20/Cs. | |
17.5 mm and 29.1 mm |