Learn More
Corning™ Puntali per pipette per caricamento gel
Codice prodotto. 10559311 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 200 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 10559311
Marca: Corning™ 4815
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning–Gel-Loading Pipet Tips–Designed with capillary end to allow easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
Corning™ gel-loading polypropylene pipet tips feature a flat 0.2 mm thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels. Designed for use with Gilson™ and other popular ultra-micropipettors-200 tips/rack-Nonsterile, RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Lunghezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.6 cm
Spessore 0.2 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Da utilizzare con (applicazione) Capillary end allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels, ultra micropipettors
Stile punta Gel Loading
Imballaggio Rack
Materiale Polipropilene