Learn More
Corning™ GL32 Orange Polypropylene Screw
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifica
Specifica
| Colore | Orange |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 20/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Finitura collo | 39 mm |
| Product Type | Plug Seal |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Storage bottle |