Learn More
Corning™ GL45 Three-Hole Delivery Cap, Red High Temperature (180°C) PBT with PTFE liner
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Order Info
One cap per case
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Materiale | PBT |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
| Materiale rivestimento interno | PTFE |
| Finitura collo | 39 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Media bottle |