Learn More
Corning™ Becher graduato in polipropilene monouso
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Becher in polipropilene flessibile
- Contiene fino a 250 ml
- Sterile con certificato di apirogenicità
- Disponibile con o senza tappi in polietilene a scatto
Order Info
Becher con coperchi, imballati singolarmente, senza coperchi, imballati in manicotti da 20.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Include | Con coperchi a pressione |
| Tipo | Becher |
| Monouso | Sì |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | Apirogeno |