Learn More
Corning™ Cilindro graduato in polistirene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10527041 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10527041
Marca: Corning™ 430182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accurately dispense culture media or other biological fluids
These 100 mL Corning™ optically clear polystyrene graduated cylinders are designed for aseptic and accurate dispensing of sterile culture media or other biological fluids. A polyethylene dust cover is included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polistirene
Tolleranza ±0.05 in.
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 50/Cs.
Monouso
Diametro (sistema imperiale) 1.26 in.
Include Parapolvere in polietilene
Graduazioni 1 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Suddivisione 1 ml
Forma Round
Diameter (English) Inside 1.14 in.
Sterilità Sterile
Base Type Round
Altezza (sistema imperiale) 8.05 in.
Tipo Cilindro graduato