Learn More
Corning™ HYPERStack™ Accessories: Stack Manipulator
Accessories for use with Corning HYPERStack products
Marca:  Corning™ 11000
Codice prodotto. 11367691
  • 25125.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of stainless steel for durability
  • Accommodates both HYPERStack-36 and CellSTACK-10 vessels
  • Ergonomic design
  • Easy dials for protocol development
  • Handle two units simultaneously or one unit at a time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Stainless Steel
1/Cs.
Stack manipulator
Hyperstack™ 110and Hyperstack™ 36 Vessels
1/Pk.