Learn More
Corning™ Matraccio per coltura cellulare a basso profilo
Codice prodotto. 10199962 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Rivestimento superficiale:
Corning Cellbind
Trattamento per colture di tessuti
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 10199962
Marca: Corning™ 3073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unique design reduces stacking height
  • 100cm2 available growth area
  • Rectangular with canted neck, corner cap for easy pouring and improved access to flask for pipetting or scraping
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Available with patented Corning CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment or tissue culture treatment
  • Vented cap contains 0.2μm nonwettable membrane sealed to the cap, providing consistent, sterile gas exchange while minimizing risk of contamination
  • Graduated
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment and growth
Stile collo Canted
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Corning Cellbind
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Vent
Area di coltura 100 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione 30 mL