Learn More
Corning™ Matraccio per coltura cellulare a basso profilo
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Rivestimento superficiale:
Corning Cellbind
Trattamento per colture di tessuti
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
30 mL
Descrizione
- 100cm2 available growth area
- Rectangular with canted neck, corner cap for easy pouring and improved access to flask for pipetting or scraping
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Available with patented Corning CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment or tissue culture treatment
- Vented cap contains 0.2μm nonwettable membrane sealed to the cap, providing consistent, sterile gas exchange while minimizing risk of contamination
- Graduated
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 7.1 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 210 ml |
| Materiale | Polietilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione e crescita cellulare ottimali |
| Stile collo | Inclinato |
| Forma | Rettangolare |
| Rivestimento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |