Learn More
Corning™ Matraccio per coltura cellulare a basso profilo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3494682 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Rivestimento superficiale:
Corning Cellbind
Trattamento per colture di tessuti
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
30 mL
Product Code. 10447623
missing translation for 'mfr': Corning™ 3816
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Unique design reduces stacking height
  • 100cm2 available growth area
  • Rectangular with canted neck, corner cap for easy pouring and improved access to flask for pipetting or scraping
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Available with patented Corning CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment or tissue culture treatment
  • Vented cap contains 0.2μm nonwettable membrane sealed to the cap, providing consistent, sterile gas exchange while minimizing risk of contamination
  • Graduated
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 7.1 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 210 ml
Materiale Polietilene
Da utilizzare con (applicazione) Per adesione e crescita cellulare ottimali
Stile collo Inclinato
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Graduated
Sterilità
Tipo di chiusura Ventilato