Learn More
Corning™ Low-Volume 384-Well Black Flat Bottom Polystyrene Non-Treated Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Black |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.005 to 0.04 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Vedi altri risultati |