Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Accessory, Single Blocks
Codice prodotto. 11313825 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimensioni provetta:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11313825
Marca: Corning™ 480121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choice of configurations for use with LSE Digital Dry Bath Heater
  • Acciaio inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatore per bagno a secco LSE
Materiale Acciaio inox
No. of Places 20
Tipo Block
Dimensioni provetta 10 mm