Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Accessory, Single Blocks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimensioni provetta:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
- Acciaio inox
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatore per bagno a secco LSE |
| Materiale | Acciaio inox |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Block |
| Dimensioni provetta | 16 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion