Learn More
Corning™ Block
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LSE Digital Dry Bath Heater
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The single and dual block configurations are used in the Corning LSE Digital Dry Bath Heaters.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LSE Digital Dry Bath Heater |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Block |
| Da utilizzare con (applicazione) | 96-well plate or 4 slides |