Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Heaters
Codice prodotto. 11902021 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11902021
Marca: Corning™ 6785SB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Wide temperature set range from ambient 5 to 150°C
  • Microprocessor control with digital display
  • Temperature accuracy of ±0.3°C, and uniformity of ±0.2°C
  • Stainless-steel block cavity for corrosion resistance
  • Available for single and double blocks
  • Power: 120V, 50/60Hz
  • Dimensions: 7.8L x 10.4W x 3.2 in.H (20 x 26.5 x 8.3cm)
Molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial laboratories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
No. of Places 1
Larghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Tensione 115 V
Amperaggio 0.8 A