Learn More
Corning™ LSE™ Digital Microplate Shaker
Codice prodotto. 11901971 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
US Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11901971
Marca: Corning™ 67804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features digital control of shaking speed and run time
The Corning LSE digital microplate shaker features digital control of shaking speed and run time. A single control knob is used to set parameters, and values are shown on a large 3-digit display. A sturdy base encloses the motor for quiet, vibration-free operation.
The included stainless steel platform accommodates up to 4 microplates (standard or deep well), and the shaker is safe for use in temperature controlled environments from 4°C to 65°C.
  • Large capacity – process up to 4 microplates
  • 3 mm orbit for resuspending, homogenizing, or vortexing
  • Large digital display with single-knob control of speed time
  • Suitable for cold room or incubator use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 100 to 1400 rpm
Requisiti elettrici 120 V, 50/60 Hz
Tensione 120 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 65°C
Tipo di spina US Plug
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 149°F
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 6.61 x 10.98 x 6.02 in. (16.8 x 27.9 x 15.3 cm)
Altezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Altezza (sistema metrico) 15.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.61 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.9 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 9 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.3 kg
Intervallo di umidità 85%
Intervallo temporizzatore 30 sec. to 99 min. 50 sec. in 10 sec. steps, under 10 min. in 1 sec. steps, timer HOLD function