Learn More
Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker
Product Code. 11921971 Shop All Corning Products
Click to view available options
Tipo di spina:
US Plug
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11921971
Brand: Corning™ 6780FP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Ideal for staining and destaining fragile gels, washing blots and general mixing applications
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications. Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
  • Ideal for staining and washing of fragile gels
  • Gentle motion prevents foaming of liquids
  • Simple analog control with easy-turn knobs
  • 19mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
  • Safe for cold room and incubator use
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Orbita 19 mm
    Intervallo di velocità 3 to 60 rpm
    Requisiti elettrici 120 V, 50/60 Hz
    Tensione 120 V
    Product Type Orbital Shaker
    Tipo di spina US Plug
    Frequenza 50/60 Hz
    Altezza (sistema imperiale) 6 in.
    Altezza (sistema metrico) 16 cm
    Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
    Lunghezza (sistema metrico) 25.5 cm
    Larghezza (sistema metrico) 32 cm
    Tipo di unità di controllo Analog
    Modello 6780-FP