Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker Clamps
Codice prodotto. 11333815 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flask
250 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11333815
Marca: Corning™ 480113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For holding Erlenmeyer flasks
For use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 250 mL Erlenmeyer Flask
Product Type Clamp
Da utilizzare con (apparecchiatura) LSE™ orbital shaker and LSE™ low speed orbital shaker