Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker Clamps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flask
250 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
Specifica
Specifica
| Capacità | 500 mL Erlenmeyer Flask |
| Product Type | Clamp |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LSE™ orbital shaker and LSE™ low speed orbital shaker |