Learn More
Corning™ LSE™ Swing-Out Rotor
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Corning LSE Compact Centrifuge (Cat. No. 07-201-417)
- 3500prm max.
Specifica
Specifica
| Tipo | Swing-out Rotor |
| Capacità | 6 x 5 mL |
| Velocità max | 3,500 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Corning™ LSE™ Compact Centrifuge |