Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
Codice prodotto. 10429212
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
50 mL
Senza additivi:
No LDEV
Senza Rosso fenolo, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
5mL
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice prodotto. 10429212
Marca: Corning™ 356235
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Basement Membrane Matrix
Senza additivi No LDEV
Da utilizzare con (applicazione) Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice
Linea di prodotti Matrigel
Quantità 50 mL
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Content And Storage -20°C