Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10613004 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Senza additivi:
No LDEV
No LDEV, No GFR
No LDEV, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
10mL
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice prodotto. 10613004
Marca: Corning™ 354263
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
High concentration (HC) formulation is ideal for applications in which a high protein concentration augments the growth of tumors; allows a Matrigel basement membrane matrix plug to maintain its integrity after subcutaneous injection into mice
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. Fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi della morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione e espressione dei geni.
  • Testata per la capacità di promuovere la crescita del neurite di cellule gangliali di radice dorsale poppiana
  • Testato e risultato negativo a batteri, funghi e micoplasma
  • Fonte: Tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) nel ratto
  • Formulazione base: terreno Eagle modificato Dulbecco' con'50μ g/ml di gentamicina, con o senza fenolo rosso
  • I preparati solubilizzati con membrana basale polimerizzano a temperatura ambiente
  • La formulazione priva di fenolo rosso è disponibile per saggi che richiedono il rilevamento del colore, inclusi saggi con fluorescenza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione High
Product Type Basement Membrane Matrix
Sterilità Sterile
Senza additivi No LDEV, No GFR
Linea di prodotti Matrigel Matrix
Quantità 10 mL
Formato Matrigel Matrix High Concentration, GFR, LDEV-Free
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Content And Storage -20°C