Learn More
Corning™ Microarray Storage Pouches
Codice prodotto. 10275842 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
For 25 Slide Storage Box
For 5 Slide Mailer
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10275842
Marca: Corning™ 40086
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect printed microarrays from light, humidity, and environmental contaminants
  • Tear-resistant, foil laminated pouches with 3 x 4 in. white marking label
  • Heat-sealable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For 25 Slide Storage Box
Quantità 50/Cs.
Colore Gray
Tipo Storage Pouch
Da utilizzare con (applicazione) Printed microarrays