Learn More
Corning™ Microarray Storage Pouches
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
For 25 Slide Storage Box
For 5 Slide Mailer
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Tear-resistant, foil laminated pouches with 3 x 4 in. white marking label
- Heat-sealable
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Descrizione | For 25 Slide Storage Box |
| Quantità | 50/Cs. |
| Colore | Gray |
| Tipo | Storage Pouch |
| Da utilizzare con (applicazione) | Printed microarrays |