Learn More
Corning™ Supplemento per terreni di crescita Nu-Serum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-90900 Shop All Corning Products
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Product Code. 10632702
Brand: Corning™ 355100
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
•    Facilita la purificazione delle proteine, la produzione di virus, la produzione di anticorpi monoclonali e lo screening; aumenta la frequenza di una transfezione corretta delle cellule
•    Testato per la concentrazione totale di proteine, pH e osmolalità
•    Filtrato (membrana da 0.2μm)
•    Testato e risultato negativo alla presenza di batteri, funghi e virus; testato anche per l'assenza di effetti citopatici (CPE), corpi inclusi ed emoadsorbimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage -20 °C
Product Type Supplemento per terreni di crescita Nu-serum
Quantità 100 mL