Learn More
Corning™ Terreno di coltura NutriStem™ hPSC XF
Codice prodotto. 15637036
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15637036
Marca: Corning™ 40051001B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supports long-term culture of human pluripotent stem cells
Corning NutriStem hPSC XF medium is a defined, xeno-free, serum-free medium designed to support the growth and expansion of human induced pluripotent stem (hiPS) and human embryonic stem (hES) cells in a feeder-free environment.
  • Defined, xeno-free, serum-free
  • Complete, ready-to-use
  • Superior proliferation of undifferentiated hES and hiPS cells
  • Stable pluripotency and genotype over long-term culture
  • Extensively tested and widely referenced
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo di cellula Undifferentiated hES and hiPS cells
    Classificazione Serum-free, Xeno-free, cGMP
    Forma Liquid
    Sterilità Sterile
    Con additivi HSA
    Da utilizzare con (applicazione) Intended Use: For Research or Further Manufacturing Use Only
    Quantità 100 mL
    Content And Storage -25° to -10°C
    Descrizione hPSC XF Medium