Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie per campioni ossei
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11357791 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
75 to 200 μL
Da 380 a 570 μl
Imballaggio:
1/Pk.; 2/Cs.
1/Pk; 4/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 11357791
Marca: Corning™ 3987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Capable of supporting the functional properties of osteogenic cells. Corning™ Osteo Assay Surface delivers lot-to-lot consistency, translating to reliable and reproducible results in bone cell assays. The surface also offers a consistent and defined alternative to preparing dentine or bone slices, reducing the variability in assay systems and resulting in more predictable assay readouts.
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coperchio With Lid
Area di coltura
Matrice 4 x 6
Imballaggio 1/Pk; 4/Cs
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 24
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 380 a 570 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Osteo Assay
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Studi funzionali e di differenziazione tra osteoblasti e osteoclasti
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 4/Cs.