Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie per campioni ossei
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
75 to 200 μL
Da 380 a 570 μl
Imballaggio:
1/Pk.; 2/Cs.
1/Pk; 4/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
- Treated for optimal cell attachment (except where noted)
- ™™
- Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
Specifica
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 1/Pk; 4/Cs |
| Binding Type | Osteo Assay Surface |
| Colore | Clear |
| Product Type | 96-well Osteo Assay Surface Multiwell Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 360 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |