Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie per campioni ossei
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11397791 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
75 to 200 μL
Da 380 a 570 μl
Imballaggio:
1/Pk.; 2/Cs.
1/Pk; 4/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 11397791
Marca: Corning™ 3989
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Capable of supporting the functional properties of osteogenic cells. Corning™ Osteo Assay Surface delivers lot-to-lot consistency, translating to reliable and reproducible results in bone cell assays. The surface also offers a consistent and defined alternative to preparing dentine or bone slices, reducing the variability in assay systems and resulting in more predictable assay readouts.
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 1/Pk.; 2/Cs.
Colore Clear
Product Type 96-well Osteo Assay Surface Multiwell Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 360 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Osteo Assay
Da utilizzare con (applicazione) Osteoblast and osteoclast differentiation and functional studies
N. per custodia 2/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Colore pozzetto Clear