Learn More
Corning™ Paddle Assembly for Reusable Spinner Flasks
Codice prodotto. p-3319842 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15L Corning Reusable spinner flask
36L Corning Reusable spinner flask
8L Corning Reusable spinner flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10485342
Marca: Corning™ 451515L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with direct drive overhead motors and series 4510 and 4512, 8L Reusable Spinner Flasks.
  • For series 4510, 4512, and 4514 spinner flasks when coupled to a direct drive motor.
  • Paddle assemblies will couple to 100 mm and 120 mm cap assemblies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15L Corning Reusable spinner flask
Tipo Paddle Assembly