Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Codice prodotto. p-4901455 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 17263554
Marca: Corning™ 6120P30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Allows safe and easy transfer of solids or liquids from one vessel to another.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 1.5 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Descrizione Constructed of Durable translucent polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm