Learn More
Corning™ Tappi per trasferimento asettico per beute Erlenmeyer, monouso, in plastica per colture cellulari
Per fiasche di Erlenmeyer in policarbonato Corning. I tappi per trasferimento asettico monouso Corning™ sono dotati di porte di trasferimento del liquido e di sfiato asettiche per ridurre il rischio di contaminazione delle colture.
565.00€ - 805.38€
Specifica
Colore chiusura | Orange |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Arancione |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10566835
|
Corning™
431447 |
48 mm | Per fiasca di Erlenmeyer da 2 l in plastica | 0.25 in. Dip tube, MPC male disconnect |
805.38€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10237624
|
Corning™
431445 |
43 mm | Per fiasca di Erlenmeyer da 1 l in plastica | 1/4 in. dip tube; 0.2um vent; MPC male disconnect |
611.73€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10754365
|
Corning™
431448 |
70 mm | Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica | Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio |
577.73€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10297664
|
Corning™
431446 |
48 mm | Per beuta di Erlenmeyer da 2 l in plastica | Tubo per immersione da 0.12 pollici, attacco Luer Lock maschio |
764.63€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10336144
|
Corning™
431444 |
43 mm | Per beuta di Erlenmeyer da 1 l in plastica | Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio |
565.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10192634
|
Corning™
431449 |
70 mm | Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica | Tubo per immersione da 0.25 pollici, sfiato da 0.2 μm, raccordo MPC maschio |
625.24€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Sterili (10-6 SAL), confezionati singolarmente in doppio involucro
- Lo sfiato arriva fino al filtro di sfiato (di diametro 50 mm) provvisto di membrana PVDF con pori da 0.2μ m e raccordo portagomma
- La porta di trasferimento del liquido ha un'estremità interna con tubo rigido per immersione in polipropilene, angolato in modo da raggiungere il fondo della fiasca e sul lato esterno un tubo flessibile termosaldabile con diametro interno di 1/4 poll. (6.4 mm), diametro esterno 3/8 poll. (9.5 mm), resistente agli agenti chimici, terminante in un raccordo maschio di plastica per uso medico (MPC) con tappo ermetico femmina
Specifica
Orange | |
Arancione | |
1/Pk. | |
Sì | |
A vite |
Polypropylene | |
Polipropilene | |
Tappo per trasferimento asettico | |
Sì |