Learn More
Corning™ Tappi per trasferimento asettico per beute Erlenmeyer, monouso, in plastica per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10192634 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
43 mm
48 mm
70 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per beuta di Erlenmeyer da 1 l in plastica
Per beuta di Erlenmeyer da 2 l in plastica
Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Per fiasca di Erlenmeyer da 1 l in plastica
Per fiasca di Erlenmeyer da 2 l in plastica
Include:
0.25 in. Dip Tube, 0.2 μm Vent, MPC Male Disconnect
0.25 in. Dip Tube, MPC Male Disconnect
Tubo per immersione da 0.12 pollici, attacco Luer Lock maschio
Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio
Tubo per immersione da 0.25 pollici, sfiato da 0.2 μm, raccordo MPC maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 10192634
Marca: Corning™ undefined
Per fiasche di Erlenmeyer in policarbonato Corning. I tappi per trasferimento asettico monouso Corning™ sono dotati di porte di trasferimento del liquido e di sfiato asettiche per ridurre il rischio di contaminazione delle colture.
Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).
The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
  • Sizes range from 1 L to 5L
  • MLL or MPC tubing connector types
  • Individually packaged
  • Double-bagged
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Arancione
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.7 in.
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Include Tubo per immersione da 0.25 pollici, sfiato da 0.2 μm, raccordo MPC maschio
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Tappo per trasferimento asettico
Monouso
Sterilità
Tipo di chiusura A vite
Diametro (sistema metrico) esterno 70 mm
Dimensione chiusura 70 mm