Learn More
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Codice prodotto. p-4895716 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Include:
Silicone O-ring cap
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 4
Codice prodotto. 15118219
Marca: Corning™ 431842
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clear flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
  • Wide-mouth design improves liquid handling.
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Extra-thick walls for durability
  • Leak-free processing at maximum rated speeds
  • Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Order Info
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Include Silicone O-ring cap
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 36/Cs.
N. per confezione 4/Pk.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Orange
Graduazioni 25 to 250 mL
Graduated Yes
Forza max 13,500 x g
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura O-Ring Cap